Imprimer
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Dimethoxy-3-fluoroaniline
PC7135-1G PC7135-5G
APOSPC7135-1GEA 380 EUR
APOSPC7135-1G APOSPC7135-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
Formule: C₈H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258660
Numéro CAS: 195136-66-4