Imprimer
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Benzyloxy)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC7128-1G PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA 198 EUR
APOSPC7128-1G APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₁₀FNO₃
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115634
Numéro CAS: 221040-07-9