Imprimer
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid, (2-Fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzeneboronic acid
PC7124-1G PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-1GEA 0 EUR
APOSPC7124-1G APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Formule: C₇H₈BFO₂S
Poids moléculaire: 186.0116 g/mol
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027247
Numéro CAS: 957060-84-3