Imprimer
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-Phe(3,5-DiF)-OH
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 37.7 EUR
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797555
Numéro CAS: 205445-52-9