Imprimer
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 118 EUR
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Point d'ébullition: 235 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039343
Numéro CAS: 584-74-7