5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(5-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Formule:
C₆H₇Cl₂FN₂ Poids moléculaire: 197.0376 g/mol Point de fusion: 205…208 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094414 Numéro CAS: 529512-80-9 |