Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 60.9 EUR
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle 99%
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Point d'ébullition: 207 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000407
Numéro CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II