Imprimer
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluorobenzyle chlorure, 1-(Chlorométhyl)-2,4,5-trifluorobenzène
PC7113-100G PC7113-25G PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA 435 EUR
APOSPC7113-100G APOSPC7113-25G APOSPC7113-500G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoluène 98%
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄ClF₃
Densité: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236319
Numéro CAS: 243139-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II