Imprimer
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7103-1G PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA 87 EUR
APOSPC7103-1G APOSPC7103-250MG
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117456
Numéro CAS: 24974-72-9
UN: 3261
ADR: 8,II