Imprimer
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7099-1G PC7099-5G PC7099-25G
APOSPC7099-1GEA 71.2 EUR
APOSPC7099-1G APOSPC7099-5G APOSPC7099-25G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₃
Point d'ébullition: 102 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114706
Numéro CAS: 127561-18-6
UN: 1760
ADR: 8,III