Imprimer
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 102 EUR
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
4-Bromo-3-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
Poids moléculaire: 221.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027283
Numéro CAS: 917562-25-5