Imprimer
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7091-1G PC7091-25G PC7091-5G
APOSPC7091-1GEA 29.3 EUR
APOSPC7091-1G APOSPC7091-25G APOSPC7091-5G
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027208
Numéro CAS: 874288-35-4