1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,1,2-Trichlorotrifluoropropène
Formule:
C₃Cl₃F₃ Point d'ébullition: 88 °C Densité: 1,617 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013672 Numéro CAS: 431-52-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...