Imprimer
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-4-fluoro-1H-indole
PC7088-1G PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA 248 EUR
APOSPC7088-1G APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037874
Numéro CAS: 292636-09-0