Imprimer
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 75.9 EUR
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Formule: C₈H₅BrFN
Poids moléculaire: 214.04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037875
Numéro CAS: 408355-23-7