2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule:
C₇H₅BF₄O₂ Point de fusion: 115…119 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07781239 Numéro CAS: 313545-34-5 |