Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7048-1G PC7048-5G
APOSPC7048-1GEA 164 EUR
APOSPC7048-1G APOSPC7048-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
Poids moléculaire: 237.0783 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063092
Numéro CAS: 1073371-96-6