Imprimer
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06409950
Numéro CAS: 762287-58-1