Imprimer
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7044-1G PC7044-5G
APOSPC7044-1GEA 33.5 EUR
APOSPC7044-1G APOSPC7044-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095355
Numéro CAS: 762287-59-2