Imprimer
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7031-1G PC7031-250MG
APOSPC7031-1GEA 82.8 EUR
APOSPC7031-1G APOSPC7031-250MG
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669570
Numéro CAS: 1025707-97-4