Imprimer
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7026-1G PC7026-5G
APOSPC7026-1GEA 241 EUR
APOSPC7026-1G APOSPC7026-5G
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038754
Numéro CAS: 897958-93-9