2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇BF₂O₃ Point de fusion: 125…130 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03095116 Numéro CAS: 957061-21-1 |