Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC7015-1G PC7015-5G
APOSPC7015-1GEA 39.5 EUR
APOSPC7015-1G APOSPC7015-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368241
Numéro CAS: 1072952-42-1