Imprimer
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2,4,-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7012-1G PC7012-5G
APOSPC7012-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7012-1G APOSPC7012-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₄BClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669564
Numéro CAS: 1073354-65-0