Imprimer
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC7011-1G PC7011-5G
APOSPC7011-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7011-1G APOSPC7011-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038753
Numéro CAS: 1031226-45-5