Imprimer
Acide 2-bromo-5-fluoro-4-pyridinemétaborique 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6997-1G PC6997-5G
APOSPC6997-1GEA 226 EUR
APOSPC6997-1G APOSPC6997-5G
Acide 2-bromo-5-fluoro-4-pyridinemétaborique 96%
Acide 2-bromo-5-fluoro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BBrFNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973353
Numéro CAS: 1072951-43-9