Imprimer
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6991-25G PC6991-5G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 57.2 EUR
APOSPC6991-25G APOSPC6991-5G APOSPC6991-100G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Formule: C₇H₇FO₂S
Point d'ébullition: 112 °C/16mmHg
Point de fusion: 40…41 °C
Point éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007421
Numéro CAS: 455-16-3
UN: 3261
ADR: 8,II