Imprimer
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-((3-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6987-1G PC6987-25G PC6987-5G
APOSPC6987-1GEA 94.8 EUR
APOSPC6987-1G APOSPC6987-25G APOSPC6987-5G
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Poids moléculaire: 259.04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027204
Numéro CAS: 874288-05-8