Imprimer
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6983-5G PC6983-1G
APOSPC6983-5GEA 72.5 EUR
APOSPC6983-5G APOSPC6983-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631386
Numéro CAS: 261762-41-8