Imprimer
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
PC6976-10G PC6976-1G PC6976-5G
APOSPC6976-10GEA 452 EUR
APOSPC6976-10G APOSPC6976-1G APOSPC6976-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146650
Numéro CAS: 946713-86-6