Imprimer
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6975-5G PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA 29 EUR
APOSPC6975-5G APOSPC6975-25G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Poids moléculaire: 200.01 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657980
Numéro CAS: 840481-82-5