Imprimer
5-Fluoropyridine-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluoropyridine-2-ol
5-Fluoropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄FNO
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092918
Numéro CAS: 51173-05-8