Imprimer
Chlorure de 2-fluoro-6-iodobenzoyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
Chlorure de 2-fluoro-6-iodobenzoyle 95%
Chlorure de 2-fluoro-6-iodobenzoyle
Formule: C₇H₃ClFIO
Point d'ébullition: 97…99 °C/5mmHg
Densité: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094410
Numéro CAS: 111771-12-1
UN: 3265
ADR: 8,II