Imprimer
Fluorure de thallium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 152 EUR
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Fluorure de thallium 99%
Fluorure de thallium
Formule: FTl
Poids moléculaire: 223.38 g/mol
Point d'ébullition: 655 °C
Point de fusion: 327 °C
Densité: 8.23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049607
Numéro CAS: 7789-27-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,09397