Tétraméthylammonium tétrafluoroborate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₁₂BF₄N Point de fusion: 417…419 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011745 Numéro CAS: 661-36-9 |