Imprimer
2,3,5,6-Tétrafluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6930-5G PC6930-1G PC6930-10G
APOSPC6930-5GEA 232 EUR
APOSPC6930-5G APOSPC6930-1G APOSPC6930-10G
2,3,5,6-Tétrafluorotoluène 98%
2,3,5,6-Tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₄F₄
Point d'ébullition: 125…126 °C
Densité: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5230-78-4
EINECS: 226-028-5
UN: 1993
ADR: 3,III