Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Poids moléculaire: 190.01 g/mol
Densité: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835355
Numéro CAS: 38186-85-5