Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6928-10G PC6928-5G PC6928-1G
APOSPC6928-10GEA 351 EUR
APOSPC6928-10G APOSPC6928-5G APOSPC6928-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025378
Numéro CAS: 916420-59-2