Imprimer
3-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC6915-1G PC6915-25G PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6915-1G APOSPC6915-25G APOSPC6915-5G
3-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Poids moléculaire: 205.57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115854
Numéro CAS: 693245-52-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III