Imprimer

Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Dihydroxy(4-chloro-3-fluorophényl)borane

PC6912-1G PC6912-25G PC6912-5G
APOSPC6912-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6912-1G APOSPC6912-25G APOSPC6912-5G
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique 98%
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
Poids moléculaire: 174.37 g/mol
Point de fusion: 198…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319010
Numéro CAS: 137504-86-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR