Imprimer
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC6909-25G PC6909-5G
APOSPC6909-25GEA 55.1 EUR
APOSPC6909-25G APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093074
Numéro CAS: 374538-01-9