Imprimer
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6894-1G PC6894-5G
APOSPC6894-1GEA 166 EUR
APOSPC6894-1G APOSPC6894-5G
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Tetrafluorosuccinyl chloride
Formule: C₄Cl₂F₄O₂
Point d'ébullition: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013653
Numéro CAS: 356-15-0
UN: 3265
ADR: 8,III