Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6888-5G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 69.6 EUR
APOSPC6888-5G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂O
Point de fusion: 37…39 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07440062
Numéro CAS: 37554-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III