Imprimer
Trifluorure de bore dihydraté 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 94.4 EUR
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Trifluorure de bore dihydraté 96%
Trifluorure de bore dihydraté
Formule: BF₃·2H₂O
Poids moléculaire: 103.84 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C/1.5mmHg
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149901
Numéro CAS: 13319-75-0
UN: 2851
ADR: 8 II