Imprimer
4-Bromo-7-fluoroindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-7-fluoro-1H-indole
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 524 EUR
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095318
Numéro CAS: 883500-66-1