Imprimer
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 121 EUR
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236241
Numéro CAS: 41429-18-9