Imprimer
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
PC6834-50G PC6834-5G PC6834-25G PC6834-100G
APOSPC6834-50GEA 58 EUR
APOSPC6834-50G APOSPC6834-5G APOSPC6834-25G APOSPC6834-100G
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium 99%
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium
Formule: C₂F₆LiNO₄S₂
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210017
Numéro CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II