α-Bromo-3-(difluorométhoxy)toluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇BrF₂O Point d'ébullition: 76 °C/1mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236232 Numéro CAS: 72768-95-7 UN: 3265 ADR: 8,II |