Imprimer
2,3,5,6-Tétrafluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 234 EUR
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tétrafluorophénol 98%
2,3,5,6-Tétrafluorophénol
Formule: C₆H₂F₄O
Point d'ébullition: 140…143 °C
Point de fusion: 33…39 °C
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002157
Numéro CAS: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III