Imprimer
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 29 EUR
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formule: C₆H₆BF₉O₃
Point d'ébullition: 77 °C/200mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00093768
Numéro CAS: 659-18-7
UN: 1993
ADR: 3,III